Learn More
Clorhidrato de 4-cloro-N,N-dimetil-2-butanamina, TRC
Código de producto. 30352378
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
30352378 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30352378 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3675801G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-N,N-dimethyl-2-butanamine Hydrochloride
CAS 31412-48-3
Fórmula molecular C6 H14 Cl N . H Cl
Cantidad 1 g
Sinónimo 3-Chloro-N,N,1-trimethylpropylamine Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C6H14ClN.ClH/c1-6(4-5-7)8(2)3;/h6H,4-5H2,1-3H3;1H
SMILES Cl.ClCCC(N(C)C)C
Nombre IUPAC Cloruro de hidrógeno de 4-cloro-N,N-dimetilbutan-2-amina
Peso molecular (g/mol) 172.1
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.06