Learn More
Clorhidrato de 4-cloro-N,N-dimetil-2-butanamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Chloro-N,N-dimethyl-2-butanamine Hydrochloride |
| CAS | 31412-48-3 |
| Fórmula molecular | C6 H14 Cl N . H Cl |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 3-Chloro-N,N,1-trimethylpropylamine Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H14ClN.ClH/c1-6(4-5-7)8(2)3;/h6H,4-5H2,1-3H3;1H |
| SMILES | Cl.ClCCC(N(C)C)C |
| Nombre IUPAC | Cloruro de hidrógeno de 4-cloro-N,N-dimetilbutan-2-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 172.1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 171.06 |