Learn More
4'-Cloro-N-metilformilido, TRC
Código de producto. 30360321
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
2.5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30360321 2.5 g
30353445 500 mg
30354553 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30360321 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC4288782.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 26772-93-0
Fórmula molecular C8H8NOCl
Peso molecular (g/mol) 169.61
Nombre IUPAC N-(4-clorofenil)-N-metilformamida
SMILES CN(C=O)c1ccc(Cl)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4'-Chloro-N-methylformanilide
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H8ClNO/c1-10(6-11)8-4-2-7(9)3-5-8/h2-6H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.0294