Learn More
Alfa Aesar™ 4-Chloro-N-methylbenzylamine, 95%
Código de producto. 15419928
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15419928 1 g 1 g
15429928 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15419928 Proveedor Alfa Aesar™ N.º de proveedor H63294.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 104-11-0
Fórmula molecular C8H10ClN
Peso molecular (g/mol) 155.625
Número MDL MFCD00018749
Clave InChI LMBUJNXYGGNSAH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chloro-n-methylbenzylamine, n-methyl-4-chlorobenzylamine, 1-4-chlorophenyl-n-methylmethanamine, n-4-chlorobenzyl-n-methylamine, 4-chloro-benzyl-methyl-amine, 4-chlorophenyl methyl methyl amine, 4-chlorobenzyl methylamine, benzenemethanamine, 4-chloro-n-methyl, 4-chlorobenzylmethylamine, p-chloro-n-methylbenzylamine
PubChem CID 66905
Nombre IUPAC 1-(4-clorofenil)-N-metilmetanamina
SMILES CNCC1=CC=C(C=C1)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-N-methylbenzylamine
Punto de ebullición 77°C to 78°C (1 mmHg)
Cantidad 1 g
Número UN UN2735
Formula Weight (peso de la fórmula) 155.62
Porcentaje de pureza 95%