Learn More
4-cloro-N-metilbencenosulfonamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Chloro-N-methylbenzenesulphonamide |
| CAS | 6333-79-5 |
| Fórmula molecular | C7H8ClNO2S |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 1-[(N-Methylamino)sulfonyl]-4-chloro-benzene, N-Methyl-4-chlorobenzenesulfonamide, N-Methyl-p-chlorobenzenesulfonamide, NSC 31051, NSC 404320 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H8ClNO2S/c1-9-12(10,11)7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5,9H,1H3 |
| SMILES | CNS(=O)(=O)c1ccc(Cl)cc1 |
| Nombre IUPAC | 4-cloro-N-metilbencenosulfonamida |
| Peso molecular (g/mol) | 205.66 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 204.9964 |