Learn More
4-Cloro-N-metilanilina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11496836
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11496836 1 g 1 g
11406846 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11496836 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23962.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 932-96-7 | C7H8ClN | 141.598 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 932-96-7
Fórmula molecular C7H8ClN
Peso molecular (g/mol) 141.598
Número MDL MFCD00000614
Clave InChI XCEYKKJMLOFDSS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-chloro-n-methylaniline, benzenamine, 4-chloro-n-methyl, n-methyl-4-chloroaniline, n-p-chlorobenzyl methylamine, n-methyl-p-chloroaniline, aniline, p-chloro-n-methyl, unii-2ixy9ja2p8, 4-chloro-n-methylbenzenamine, ccris 2889, n-4-chlorophenyl-n-methylamine
PubChem CID 70272
Nombre IUPAC 4-cloro-N-metilanilina
SMILES CNC1=CC=C(C=C1)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-N-methylaniline
Punto de ebullición 238°C to 240°C
Temperatura de inflamación >100°C (212°F)
Cantidad 1 g
Número UN UN2810
Beilstein 2205846
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.6
Porcentaje de pureza 95%