Learn More
4-Cloro-N'-hidroxibenzimidamida, TRC
Código de producto. 30354568
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30354568 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30354568 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC368128250MG
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-N'-hydroxybenzimidamide
CAS 5033-28-3
Fórmula molecular C7H7ClN2O
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H7ClN2O/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10-11/h1-4,11H,(H2,9,10)
SMILES ONC(=N)c1ccc(Cl)cc1
Nombre IUPAC 4-cloro-N-hidroxibencenocarboximidamida
Peso molecular (g/mol) 170.6
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.0247