Learn More
4-Cloro-N'-hidroxibenzimidamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Chloro-N'-hydroxybenzimidamide |
| CAS | 5033-28-3 |
| Fórmula molecular | C7H7ClN2O |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H7ClN2O/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10-11/h1-4,11H,(H2,9,10) |
| SMILES | ONC(=N)c1ccc(Cl)cc1 |
| Nombre IUPAC | 4-cloro-N-hidroxibencenocarboximidamida |
| Peso molecular (g/mol) | 170.6 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 170.0247 |