Learn More
4-Cloro-N'-hidroxibenzimidamida, TRC
Código de producto. 30353502
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30353502 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30353502 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3681281G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-N'-hydroxybenzimidamide
CAS 5033-28-3
Fórmula molecular C7H7ClN2O
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H7ClN2O/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10-11/h1-4,11H,(H2,9,10)
SMILES ONC(=N)c1ccc(Cl)cc1
Nombre IUPAC 4-cloro-N-hidroxibencenocarboximidamida
Peso molecular (g/mol) 170.6
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.0247
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.