Learn More
4-cloro-N'-hidroxibencenocarboximidamida, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10462474
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10462474 250 mg 250 miligramos
10150562 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10462474 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SPB06960CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 5033-28-3
Fórmula molecular C7H7ClN2O
Peso molecular (g/mol) 170.60
Número MDL MFCD00029674
Clave InChI QBGONPQFBDUVPG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo z-4-chloro-n'-hydroxybenzamidine, 4-chloro-n-hydroxy-benzamidine, 4-chloro-n-hydroxybenzenecarboximidamide, 4-chlorobenzamide oxime, z-4-chloro-n'-hydroxybenzimidamide, 4-chloro-n'-hydroxybenzene-1-carboximidamide, z-4-chloro-n'-hydroxybenzene-1-carboximidamide, 4-chloro-n'-hydroxybenzimidamide, 4-chloro-benzamidoxime, 4-chlorophenyl hydroxyimino methylamine
PubChem CID 9561067
Nombre IUPAC (Z)-4-cloro-N'-hidroxibenceno-1-carboximidamida
SMILES N\C(=N/O)C1=CC=C(Cl)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-N'-hydroxybenzenecarboximidamide
% mín. CAS 95.0
Cantidad 250 mg
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Fórmula lineal ClC6H4C(=NOH)NH2
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.6
Porcentaje de pureza 95%