Learn More
4-cloro-N-formilbenzamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Chloro-N-formylbenzamide |
| CAS | 94670-39-0 |
| Fórmula molecular | C8 H6 Cl N O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 4-Chloro-N-formylbenzamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H6ClNO2/c9-7-3-1-6(2-4-7)8(12)10-5-11/h1-5H,(H,10,11,12) |
| SMILES | Clc1ccc(cc1)C(=O)NC=O |
| Nombre IUPAC | 4-cloro-N-formilbenzamida |
| Peso molecular (g/mol) | 183.592 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 183.009 |