Learn More
4-Cloro-N-ciclohexil-N-metil-3-nitrobenzamida, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15464956
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15464956 1 g 1 g
15474956 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15464956 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H59319.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 41614-18-0
Fórmula molecular C14H17ClN2O3
Peso molecular (g/mol) 296.75
Número MDL MFCD01211935
Clave InChI YPYXOOOTWPRAEX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chloro-3-nitrophenyl-n-cyclohexyl-n-methylcarboxamide
PubChem CID 3405764
Nombre IUPAC 4-cloro-N-ciclohexil-N-metil-3-nitrobenzamida
SMILES CN(C1CCCCC1)C(=O)C1=CC(=C(Cl)C=C1)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-N-cyclohexyl-N-methyl-3-nitrobenzamide
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 296.75
Porcentaje de pureza 97%