Learn More
4-Cloro-N-(4-metoxifenil)benzamida, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15451728
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15451728 250 mg 250 miligramos
15441728 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15451728 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H55469.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4018-82-0 | C14H12ClNO2 | 261.705 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4018-82-0
Fórmula molecular C14H12ClNO2
Peso molecular (g/mol) 261.705
Número MDL MFCD00508611
Clave InChI UVGPQLMHIRNFEE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chloro-n-4-methoxyphenyl benzamide, n-p-chlorobenzoyl-p-anisidine, 4-chloro-n-4-methoxy-phenyl-benzamide, benzamide, 4-chloro-n-4-methoxyphenyl, cambridge id 5190257, n-4-methoxyphenyl-4-chlorobenzamide, 4-chloro-n-4-methoxyphenyl-benzamide, 4-chloro-n-4-methoxyphenyl benzamide #, 4-chlorobenzenamide, n-4-methoxyphenyl
PubChem CID 221848
Nombre IUPAC 4-cloro-N-(4-metoxifenil)benzamida
SMILES COC1=CC=C(C=C1)NC(=O)C2=CC=C(C=C2)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-N-(4-methoxyphenyl)benzamide
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 261.71
Porcentaje de pureza 97%