Learn More
4-Cloro-N-(4-fluorobencil)anilina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15493528
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15493528 1 g 1 g
15403538 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15493528 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H56981.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 356531-46-9
Fórmula molecular C13H11ClFN
Peso molecular (g/mol) 235.69
Número MDL MFCD03210761
Clave InChI GHZMAHWNLUETDK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chloro-n-4-fluorophenyl methyl aniline, 4-chloro-n-4-fluorobenzyl aniline, n-4-fluorobenzyl-4-chloroaniline
PubChem CID 1133333
Nombre IUPAC 4-cloro-N-[(4-fluorofenil)metil]anilina
SMILES FC1=CC=C(CNC2=CC=C(Cl)C=C2)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-N-(4-fluorobenzyl)aniline
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 235.69
Porcentaje de pureza 97%