Learn More
4-cloro-N-(4-clorofenil)-1,3,5-triazin-2-amina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Chloro-N-(4-chlorophenyl)-1,3,5-triazin-2-amine |
| CAS | 1107654-26-1 |
| Fórmula molecular | C9H6Cl2N4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H6Cl2N4/c10-6-1-3-7(4-2-6)14-9-13-5-12-8(11)15-9/h1-5H,(H,12,13,14,15) |
| SMILES | Clc1ccc(Nc2ncnc(Cl)n2)cc1 |
| Nombre IUPAC | 4-cloro-N-(4-clorofenil)-1,3,5-triazin-2-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 241.08 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 239.997 |