Learn More
4-Cloro-N-(3-metilfenil)butiramida, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15414578
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
15414578 500 mg 500 miligramos
15404578 100 mg 100 miligramos
2 options
Código de producto. 15414578
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H58249.ME
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 73863-44-2
Fórmula molecular C11H14ClNO
Peso molecular (g/mol) 211.69
Número MDL MFCD00086969
Clave InChI GBYXVHYDSWAERN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chloro-n-3-methylphenyl butanamide, butanamide, 4-chloro-n-3-methylphenyl, 4-chloro-n-m-tolyl butanamide, n-4-chlorobutyryl-m-toluidine, 4-chloro-meta-butyrotoluidide, 4-chloro-n-3-methylphenyl butyramide
PubChem CID 1809759
Nombre IUPAC 4-cloro-N-(3-metilfenil)butanamida
SMILES CC1=CC=CC(NC(=O)CCCCl)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-N-(3-methylphenyl)butyramide
Cantidad 500 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.69
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.