Learn More
4-cloro-N-(2-metil-1H-indol-1-il)-3-sulfamoilbenzamida, Mikromol™
Descripción
4-cloro-N-(2-metil-1H-indol-1-il)-3-sulfamoilbenzamida
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-chloro-3-sulfamoyl-N-(2-methyl-1H-indol-1-yl)benzamide |
| CAS | 63968-75-2 |
| Nombres de analitos o componentes | 4-chloro-3-sulfamoyl-N-(2-methyl-1H-indol-1-yl)benzamide |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C16 H14 Cl N3 O3 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Indapamide Imp. B (EP), Indapamide USP Related Compound A, Indapamide USP RC A, 4-Chloro-N-(2-methyl-1H-indol-1-yl)-3-sulphamoylbenzamide, Indapamide Related Compound A, Indapamide Impurity B |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H14ClN3O3S/c1-10-8-11-4-2-3-5-14(11)20(10)19-16(21)12-6-7-13(17)15(9-12)24(18,22)23/h2-9H,1H3,(H,19,21)(H2,18,22,23) |
| SMILES | Cc1cc2ccccc2n1NC(=O)c3ccc(Cl)c(c3)S(=O)(=O)N |
| Nombre IUPAC | 4-cloro-N-(2-metilindol-1-il)-3-sulfamoilbenzamida |
| Mostrar más |