Learn More
4-cloro-N-(2-hidroxietil)benzamida, Mikromol™
Descripción
4-cloro-N-(2-hidroxietil)benzamida
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Chloro-N-(2-hydroxyethyl)benzamide |
| CAS | 7400-54-6 |
| Nombres de analitos o componentes | 4-Chloro-N-(2-hydroxyethyl)benzamide |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C9 H10 Cl N O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 4-Chloro-N-(2-hydroxyethyl)-benzamide, Benzamide, p-chloro-N-(2-hydroxyethyl)- (6CI,7CI), 2-(4-Chlorobenzoylamino)ethanol, 4-Chloro-N-(2-hydroxyethyl)benzamide, NSC 33145, Ro 18-1675 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H10ClNO2/c10-8-3-1-7(2-4-8)9(13)11-5-6-12/h1-4,12H,5-6H2,(H,11,13) |
| SMILES | OCCNC(=O)c1ccc(Cl)cc1 |
| Nombre IUPAC | 4-cloro-N-(2-hidroxietil)benzamida |
| Mostrar más |