Learn More
4-cloro-N-(2-hidroxietil)benzamida, Mikromol™
Código de producto. 30049483
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30049483 25 mg 25 miligramos
30051128 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30049483 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0250.020025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
4-cloro-N-(2-hidroxietil)benzamida
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-N-(2-hydroxyethyl)benzamide
CAS 7400-54-6
Nombres de analitos o componentes 4-Chloro-N-(2-hydroxyethyl)benzamide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C9 H10 Cl N O2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 4-Chloro-N-(2-hydroxyethyl)-benzamide, Benzamide, p-chloro-N-(2-hydroxyethyl)- (6CI,7CI), 2-(4-Chlorobenzoylamino)ethanol, 4-Chloro-N-(2-hydroxyethyl)benzamide, NSC 33145, Ro 18-1675
Fórmula InChI InChI=1S/C9H10ClNO2/c10-8-3-1-7(2-4-8)9(13)11-5-6-12/h1-4,12H,5-6H2,(H,11,13)
SMILES OCCNC(=O)c1ccc(Cl)cc1
Nombre IUPAC 4-cloro-N-(2-hidroxietil)benzamida
Peso molecular (g/mol) 199.63
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.04 g/mol