Learn More
4-Cloro-N-(2-etilhexil)butiramida, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15485298
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
15485298 250 mg 250 miligramos
15465298 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 15485298
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H59097.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 544450-75-1
Fórmula molecular C12H24ClNO
Peso molecular (g/mol) 233.78
Número MDL MFCD03379008
Clave InChI OEPGTWXYVQAXOC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chloro-n-2-ethylhexyl butanamide, 4-chloro-n-2-ethylhexyl butyramide
PubChem CID 3516107
Nombre IUPAC 4-cloro-N-(2-etilhexil)butanamida
SMILES CCCCC(CC)CNC(=O)CCCCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-N-(2-ethylhexyl)butyramide
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 233.78
Porcentaje de pureza 97%