Learn More
Clorhidrato de 4-cloro-N-(2-cloropropil)bencenoetanamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Chloro-N-(2-chloropropyl)benzeneethanamine Hydrochloride |
| CAS | 953789-37-2 |
| Fórmula molecular | C11H16Cl3N |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 2-Chloro-N-(4-chlorophenethyl)propan-1-amine Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H15Cl2N.ClH/c1-9(12)8-14-7-6-10-2-4-11(13)5-3-10;/h2-5,9,14H,6-8H2,1H3;1H |
| SMILES | ClC1=CC=C(CCNCC(Cl)C)C=C1.Cl |
| Nombre IUPAC | Cloruro de hidrógeno de 2-cloro-N-(4-clorofenetil)propan-1-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 268.61 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 267.03 |