Learn More
4-cloro-N-[2-(4-hidroxifenil)etil]benzamida, TRC
Código de producto. 30368197
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30368197 1 g 1 g
30361719 100 mg 100 miligramos
30359136 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30368197 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3666601G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 41859-57-8
Fórmula molecular C15 H14 Cl N O2
Peso molecular (g/mol) 275.73
Sinónimo 4-Chloro-N-[2-(4-hydroxyphenyl)ethyl]benzamide, Bezafibrate Imp. A (EP), 4-Chlorobenzoyltyramine
Nombre IUPAC 4-cloro-N-[2-(4-hidroxifenil)etil]benzamida
SMILES Oc1ccc(CCNC(=O)c2ccc(Cl)cc2)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chlorobenzoyltyramine
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C15H14ClNO2/c16-13-5-3-12(4-6-13)15(19)17-10-9-11-1-7-14(18)8-2-11/h1-8,18H,9-10H2,(H,17,19)
Formula Weight (peso de la fórmula) 275.0713