Learn More
4-Cloro-N-[2-(4-hidroxifenil)etil]benzamida-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Chloro-N-[2-(4-hydroxyphenyl)ethyl]benzamide-d4 |
| CAS | 1189464-84-3 |
| Fórmula molecular | C15H10D4ClNO2 |
| Cantidad | 2 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H14ClNO2/c16-13-5-3-12(4-6-13)15(19)17-10-9-11-1-7-14(18)8-2-11/h1-8,18H,9-10H2,(H,17,19)/i3D,4D,5D,6D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c(C(=O)NCCc2ccc(O)cc2)c([2H])c([2H])c1Cl |
| Nombre IUPAC | 4-cloro-2,3,5,6-tetradeuterio-N-[2-(4-hidroxifenil)etil]benzamida |
| Peso molecular (g/mol) | 279.75 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 279.0964 |