Learn More
4-Cloro-N-[2-(4-hidroxifenil)etil]benzamida, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15491066
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15491066 1 g 1 g
15411076 250 mg 250 miligramos
15401076 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15491066 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H54344.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 41859-57-8
Fórmula molecular C15H14ClNO2
Peso molecular (g/mol) 275.73
Número MDL MFCD00218513
Clave InChI ZTLWJYCDAXUIBK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-4-chlorobenzoyl-tyramine, 4-chloro-n-4-hydroxyphenethyl benzamide, 4-chloro-n-2-4-hydroxyphenyl ethyl benzamide, n-4-chlorobenzoyl tyramine, benzamide, p-chloro-n-2-p-hydroxyphenyl ethyl, p-chloro-n-2-p-hydroxyphenyl ethyl benzamide, benzamide, 4-chloro-n-2-4-hydroxyphenyl ethyl, bez-da
PubChem CID 198234
Nombre IUPAC 4-cloro-N-[2-(4-hidroxifenil)etil]benzamida
SMILES OC1=CC=C(CCNC(=O)C2=CC=C(Cl)C=C2)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-N-[2-(4-hydroxyphenyl)ethyl]benzamide
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 275.73
Porcentaje de pureza 97%