Learn More
4-cloro-N-[2-(4-hidroxifenil)etil]benzamida (4-clorobenzoiltiramina), Mikromol™
Código de producto. 17932026
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17932026 100 mg 100 miligramos
17902646 25 mg 25 miligramos
30460649 4 x 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17932026 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0063.01
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
4-cloro-N-[2-(4-hidroxifenil)etil]benzamida (4-clorobenzoiltiramina)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chlorobenzoyltyramine
CAS 41859-57-8
Nombres de analitos o componentes 4-Chlorobenzoyltyramine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C15 H14 Cl N O2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Bezafibrate Imp. A (EP), 4-Chloro-N-[2-(4-hydroxyphenyl)ethyl]benzamide, 4-Chlorobenzoyltyramine, Bezafibrate Impurity A
Fórmula InChI InChI=1S/C15H14ClNO2/c16-13-5-3-12(4-6-13)15(19)17-10-9-11-1-7-14(18)8-2-11/h1-8,18H,9-10H2,(H,17,19)
SMILES Oc1ccc(CCNC(=O)c2ccc(Cl)cc2)cc1
Nombre IUPAC 4-clorobenzoiltiramina
Peso molecular (g/mol) 275.73
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 275.0713 g/mol