Learn More
4-cloromepivacaína, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Chloro Mepivacaine |
| CAS | 2717331-30-9 |
| Fórmula molecular | C15 H21 Cl N2 O |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | (RS)-N-(4-Chloro-2,6-dimethylphenyl)-1-methylpiperidine-2-carboxamide, Mepivacaine Hydrochloride Imp. E (EP), 2-Piperidinecarboxamide, N-(4-chloro-2,6-dimethylphenyl)-1-methyl- (ACI), N-(4-Chloro-2,6-dimethylphenyl)-1-methyl-2-piperidinecarboxamide (ACI) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H27ClN2O/c1-10-8-12(16)9-11(2)14(10)17-15(19)13-6-4-5-7-18(13)3/h10-14H,4-9H2,1-3H3,(H,17,19) |
| SMILES | O=C(NC=1C(=CC(Cl)=CC1C)C)C2N(C)CCCC2 |
| Nombre IUPAC | N-(4-cloro-2,6-dimetilciclohexil)-1-metilpiperidina-2-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 280.79 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 280.13 |