Learn More
4-Cloro-m-xileno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11499167
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11499167 50 g 50 g
11489167 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11499167 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21275.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 95-66-9 | C8H9Cl | 140.61 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 95-66-9
Fórmula molecular C8H9Cl
Peso molecular (g/mol) 140.61
Número MDL MFCD00060644
Clave InChI UIEVCEQLNUHDIF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chloro-m-xylene, m-xylene, 4-chloro, 2,4-dimethylchlorobenzene, benzene, 1-chloro-2,4-dimethyl, mxylene4chloro, 1-chloro-2,4-dimethyl-benzene, 4-chlor-m-xylol, pubchem3639, acmc-209rzq, 4-chloro-meta-xylene
PubChem CID 523153
Nombre IUPAC 1-cloro-2,4-dimetilbenceno
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)Cl)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-m-xylene
Cantidad 50 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.61
Porcentaje de pureza 97%