Learn More
4-Cloro-m-fenilendiamina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11499150
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11499150 25 g 25 g
11489150 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11499150 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15430.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5131-60-2 | C6H7ClN2 | 142.586 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5131-60-2
Fórmula molecular C6H7ClN2
Peso molecular (g/mol) 142.586
Número MDL MFCD00025284
Clave InChI ZWUBBMDHSZDNTA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chloro-m-phenylenediamine, 1,3-benzenediamine, 4-chloro, 4-chloro-1,3-benzenediamine, 4-chloro-1,3-phenylenediamine, 1-chloro-2,4-diaminobenzene, 4-chloro-meta-phenylenediamine, m-phenylenediamine, 4-chloro, 4-chlorophene-1,3-diamine, 4-chloro-1,3-diaminobenzene, 4-chlorophenylene-1,3-diamine
PubChem CID 21209
ChEBI CHEBI:82421
Nombre IUPAC 4-Clorobenceno-1,3-diamina
SMILES C1=CC(=C(C=C1N)N)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-m-phenylenediamine
Punto de fusión 87°C to 90°C
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.59
Porcentaje de pureza 97%