Learn More
4-Cloro-L-fenilalanina, TRC
Código de producto. 30179236
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30179236 5 g 5 g
30179138 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30179236 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC4231035G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14173-39-8
Fórmula molecular C9H10NO2Cl
Peso molecular (g/mol) 199.63
Sinónimo 4-Chlorophenylalanine-2-Amino-3-(4-Chlorophenyl)Propanoic Acid.
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-amino-3-(4-clorofenil)propanoico
SMILES N[C@@H](Cc1ccc(Cl)cc1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-L-phenylalanine
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H10ClNO2/c10-7-3-1-6(2-4-7)5-8(11)9(12)13/h1-4,8H,5,11H2,(H,12,13)/t8-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.04