Learn More
4-cloro-L-fenilalanina clorhidrato, TRC
Código de producto. 30178990
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30178990 500 mg 500 miligramos
30178960 250 mg 250 miligramos
30178983 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30178990 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCC382308500MG
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 123053-23-6
Fórmula molecular C9H10ClNO2 . HCl
Peso molecular (g/mol) 236.09
Sinónimo (L)-4-Chlorophenylalanine Hydrochloride;
Nombre IUPAC (2S)-2-amino-3-(4-clorofenilo)ácido propanoico; Cloruro
SMILES Cl.N[C@@H](Cc1ccc(Cl)cc1)C(=O)O
Specifications
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-L-phenylalanine Hydrochloride
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H10ClNO2.ClH/c10-7-3-1-6(2-4-7)5-8(11)9(12)13;/h1-4,8H,5,11H2,(H,12,13);1H/t8-;/m0./s1