Learn More
4-cloro-L-fenilalanina clorhidrato, TRC
Código de producto. 30178960
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30178960 250 mg 250 miligramos
30178983 100 mg 100 miligramos
30178990 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30178960 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC382308250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 123053-23-6
Fórmula molecular C9H10ClNO2 . HCl
Peso molecular (g/mol) 236.09
Sinónimo (L)-4-Chlorophenylalanine Hydrochloride;
Nombre IUPAC (2S)-2-amino-3-(4-clorofenilo)ácido propanoico; Cloruro
SMILES Cl.N[C@@H](Cc1ccc(Cl)cc1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-L-phenylalanine Hydrochloride
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H10ClNO2.ClH/c10-7-3-1-6(2-4-7)5-8(11)9(12)13;/h1-4,8H,5,11H2,(H,12,13);1H/t8-;/m0./s1