Learn More
4-cloro-L-fenilalanina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15490329
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15490329 250 mg 250 miligramos
15470329 1 g 1 g
15480329 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15490329 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63573.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 14173-39-8 | C9H10ClNO2 | 199.63 g/mol
4-Chloro-L-phenylalanine is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 4-cloro-L-fenilalanina es una importante materia prima e intermediario que se utilizan en síntesis orgánica, productos farmacéuticos y agroquímicos.
Solubilidad
Soluble en ácido acético. Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en congelador a (-20 °C). Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14173-39-8
Fórmula molecular C9H10ClNO2
Peso molecular (g/mol) 199.63
Número MDL MFCD00063065,MFCD00079675
Clave InChI NIGWMJHCCYYCSF-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 4-chloro-l-phenylalanine, l-4-chlorophenylalanine, h-phe 4-cl-oh, s-2-amino-3-4-chlorophenyl propanoic acid, l-p-chlorophenylalanine, 2s-2-amino-3-4-chlorophenyl propanoic acid, fenclonine, s, l-pcpa, unii-snm151oe2c, l-phe 4-cl-oh
PubChem CID 736190
SMILES NC(CC1=CC=C(Cl)C=C1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-L-phenylalanine
Punto de fusión 235°C to 238°C
Número UN UN2811
Beilstein 2416150
Información de solubilidad Soluble in acetic acid. Slightly soluble in water.
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-amino-3-(4-clorofenil)propanoico
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.63
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido