Learn More
4-Cloro-Quinurena, TRC
Código de producto. 30138637
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138637 100 mg 100 miligramos
30138137 10 mg 10 miligramos
30011688 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138637 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC366940100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75802-84-5
Fórmula molecular C10H11ClN2O3
Peso molecular (g/mol) 242.66
Sinónimo α,2-Diamino-4-chloro-γ-oxobenzenebutanoic Acid, (+/-)-α,2-Diamino-4-chloro-γ-oxobenzenebutanoic Acid, 4-Cl-KYN, (+/-)-AV-101;
Nombre IUPAC 2-amino-4-(2-amino-4-clorofenil)-4-oxobutanoico ácido
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)N)C(=O)CC(C(=O)O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro Kynurenine
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H11ClN2O3/c11-5-1-2-6(7(12)3-5)9(14)4-8(13)10(15)16/h1-3,8H,4,12-13H2,(H,15,16)
Formula Weight (peso de la fórmula) 242.0458