Learn More
4-cloroquinurenina-13C2,15N, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Chloro Kynurenine-13C2,15N |
| CAS | 1391051-72-1 |
| Fórmula molecular | C813C2H11ClN15NO3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | α,2-Diamino-4-chloro-γ-oxobenzenebutanoic Acid-13C2,15N, (+/-)-α,2-Diamino-4-chloro-γ-oxobenzenebutanoic Acid-13C2,15N, 4-Cl-KYN-13C2,15N, (+/-)-AV-101-13C2,15N |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H11ClN2O3/c11-5-1-2-6(7(12)3-5)9(14)4-8(13)10(15)16/h1-3,8H,4,12-13H2,(H,15,16)/i8+1,10+1,13+1 |
| SMILES | O=C(C[13CH]([15NH2])[13C](O)=O)C1=C(N)C=C(Cl)C=C1 |
| Nombre IUPAC | Ácido 4-(2-amino-4-clorofenil)-2-(15N)azanil-4-oxo(1,2-13C2)butanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 245.64 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 245.0496 |