Learn More
4-Cloro-DL-fenilglicina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15486368
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15486368 100 g 100 g
15476368 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15486368 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H59921.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6212-33-5 | C8H8ClNO2 | 185.607 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es una materia prima importante y se utiliza como intermediario en la síntesis orgánica, productos farmacéuticos, productos agroquímicos y colorantes.
Solubilidad
Soluble en 0,1 mol/l de NaOH (casi transparencia).
Notas
Se debe almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6212-33-5
Fórmula molecular C8H8ClNO2
Peso molecular (g/mol) 185.607
Número MDL MFCD00049328
Clave InChI QGJGBYXRJVIYGA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-2-4-chlorophenyl acetic acid, amino 4-chlorophenyl acetic acid, amino-4-chloro-phenyl-acetic acid, dl-2-4-chlorophenyl glycine, 2-4-chlorophenyl glycine, +/--4-chlorophenylglycine, h-dl-phg 4-cl-oh, 4-chloro-dl-phenylglycine, dl-4-chlorophenyl glycine, 4-chlorophenyl glycine
PubChem CID 587821
Nombre IUPAC Ácido 2-amino-2-(4-clorofenil)acético
SMILES C1=CC(=CC=C1C(C(=O)O)N)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-DL-phenylglycine
Color Blanco
Información de solubilidad Soluble in 0.1mol/L NaOH (almost transparency).
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.61
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido