Learn More
4-cloro-DL-fenilalanina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Chloro-DL-phenylalanine |
| CAS | 7424-00-2 |
| Fórmula molecular | C9H10ClNO2 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 4-Chlorophenylalanine, (±)-p-Chlorophenylalanine, 2-Amino-3-(4-chlorophenyl)propanoic acid, 3-(p-Chlorophenyl)alanine, 4-Chloro-DL-phenylalanine, CP 10188, DL-3-(p-Chlorophenyl)alanine, DL-4-Chlorophenylalanine, DL-p-Chlorophenylalanine, Fenchlonine, Fenclonin, Fenclonine, NSC 77370, p-Chloro-DL-phenylalanine, p-Chlorophenylalanine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H10ClNO2/c10-7-3-1-6(2-4-7)5-8(11)9(12)13/h1-4,8H,5,11H2,(H,12,13) |
| SMILES | NC(Cc1ccc(Cl)cc1)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido 2-amino-3-(4-clorofenil)propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 199.63 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 199.04 |