Learn More
Éster metílico de 4-cloro-DL-fenilalanina, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15498196
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15498196 1 g 1 g
15408206 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15498196 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63260.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14173-40-1
Fórmula molecular C10H13Cl2NO2
Peso molecular (g/mol) 250.119
Número MDL MFCD00012530
Clave InChI GCBCWTWQAFLKJG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chloro-dl-phenylalanine methyl ester hydrochloride, methyl 2-amino-3-4-chlorophenyl propanoate hydrochloride, h-dl-phe 4-cl-ome.hcl, dl-4-chlorophenylalanine methyl ester hydrochloride, dl-p-chlorophenylalanine methyl ester hydrochloride, 4-chloro-dl-phe-ome hcl, methyl 2-amino-3-4-chlorophenyl propanoate, chloride, 4-chloro-dl-phe-ome hydrochloride, pcpa methyl ester hcl, 4-chloro-dl-phe-omecl
PubChem CID 2733277
Nombre IUPAC metil 2-amino-3-(4-clorofenil)propanato;clorhidrato
SMILES COC(=O)C(CC1=CC=C(C=C1)Cl)N.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-DL-phenylalanine methyl ester hydrochloride
Punto de fusión 186°C to 189°C (decomposition)
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 250.12
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido