Learn More
4-cloro-DL-fenilalanina, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11400933
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11400933 10 g 10 g
11410933 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11400933 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13323.09
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
CAS: 7424-00-2 | C9H10ClNO2 | 199.63 g/mol
4-Chloro-DL-phenylalanine is an irreversible tryptophan hydroxylase inhibitor that depletes serotonin in the brain.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 4-cloro-DL-fenilalanina es un inhibidor irreversible de la hidroxilasa de triptófano que agota la serotonina en el cerebro.
Solubilidad
Soluble en 10 mm en 1eq. NaOH y en 5 mm en agua con calentamiento suave.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7424-00-2
Fórmula molecular C9H10ClNO2
Peso molecular (g/mol) 199.63
Número MDL MFCD00002601
Clave InChI NIGWMJHCCYYCSF-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo fenclonine, 4-chloro-dl-phenylalanine, p-chlorophenylalanine, 2-amino-3-4-chlorophenyl propanoic acid, 4-chlorophenylalanine, dl-4-chlorophenylalanine, dl-p-chlorophenylalanine, fenchlonine, fenclonin, phenylalanine, 4-chloro
PubChem CID 4652
Nombre IUPAC ácido 2-amino-3-(4-clorofenil)propanoico
SMILES NC(CC1=CC=C(Cl)C=C1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-DL-phenylalanine
Punto de fusión ∼265°C (decomposition)
Beilstein 2805758
Información de solubilidad Soluble to 10 mM in 1eq. NaOH and to 5 mM in water with gentle warming.
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.64
Porcentaje de pureza ≥98%