Learn More
Thermo Scientific Chemicals 4-cloro-D-fenilalanina, 95 %
Código de producto. 15458467
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15458467 250 mg 250 miligramos
15438467 1 g 1 g
15448467 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15458467 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor H51982.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 14091-08-8 | C9H10ClNO2 | 199.63 g/mol
It is applied in the synthesis and placental binding potencies of photosensitive analogues of luteinizing hormone releasing hormone (lhrh) with agonistic and antagonistic structures.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se aplica en la síntesis y las potencias de unión a la placenta de los análogos fotosensibles de la hormona liberadora de la hormona luteinizante (lhrh) con estructuras agonistas y antagonistas.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Guardar lejos de los agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14091-08-8
Fórmula molecular C9H10ClNO2
Peso molecular (g/mol) 199.63
Número MDL MFCD00079675
Clave InChI NIGWMJHCCYYCSF-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 4-chloro-d-phenylalanine, d-4-chlorophenylalanine, r-2-amino-3-4-chlorophenyl propanoic acid, d-phenylalanine, 4-chloro, 2r-2-amino-3-4-chlorophenyl propanoic acid, h-d-phe 4-cl-oh, fenclonine, r, d-p-chlorophenylalanine, unii-rss1jq7mes, rss1jq7mes
PubChem CID 667429
Nombre IUPAC 2-amino-3-(4-chlorophenyl)propanoic acid
SMILES NC(CC1=CC=C(Cl)C=C1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-D-phenylalanine
Punto de fusión 260°C
Número UN UN2811
Beilstein 2416151
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.64
Porcentaje de pureza 95%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Chloro-D-phenylalanine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Chloro-D-phenylalanine