Learn More
Citrato de 4'-cloroclomifeno (mezcla E/Z), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4'-Chloro Clomiphene Citrate (EZ mixture) |
| CAS | 14158-75-9 |
| Fórmula molecular | C26 H27 Cl2 N O . C6 H8 O7 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 2-[4-[2-chloro-2-(4-chlorophenyl)-1-phenylethenyl]phenoxy]-N,N-diethylethanamine 2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylate (1:1), 2-[p-(p,β-dichloro-α-phenylstyryl)phenoxy]triethylamine Citrate (1:1) (8CI), 2-[4-[2-chloro-2-(4-chlorophenyl)-1-phenylethenyl]phenoxy]-N,N-diethylethanamine Citrate, Clomifene Citrate Imp. F (EP) as Citrate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C26H27Cl2NO.C6H8O7/c1-3-29(4-2)18-19-30-24-16-12-21(13-17-24)25(20-8-6-5-7-9-20)26(28)22-10-14-23(27)15-11-22;7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h5-17H,3-4,18-19H2,1-2H3;13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12) |
| SMILES | CCN(CC)CCOc1ccc(cc1)C(=C(Cl)c2ccc(Cl)cc2)c3ccccc3.OC(=O)CC(O)(CC(=O)O)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido 2-[4-[2-cloro-2-(4-clorofenil)-1-feniletenil]fenoxi]-N,N-dietiletanamina; ácido 2-hidroxipropano-1,2,3-tricarboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 632.53 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 631.174 |