Learn More
Clorhidrato de 1-(4-metoxifenil)hidrazida de ácido 4-clorobenzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Chloro-benzoic Acid 1-(4-Methoxyphenyl)hydrazide Hydrochloride |
| CAS | 13815-62-8 |
| Fórmula molecular | C14 H13 Cl N2 O2 . H Cl |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 4-Chloro-benzoic Acid 1-(4-Methoxyphenyl)hydrazide Monohydrochloride, p-Chloro-benzoic Acid 1-(p-Methoxyphenyl)hydrazide Monohydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H13ClN2O2.ClH/c1-19-13-8-6-12(7-9-13)17(16)14(18)10-2-4-11(15)5-3-10;/h2-9H,16H2,1H3;1H |
| SMILES | Cl.COc1ccc(cc1)N(N)C(=O)c2ccc(Cl)cc2 |
| Nombre IUPAC | 4-cloro-N-(4-metoxifenil)benzohidrazida;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 313.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 312.0432 |