Learn More
Cloruro de 4-cloro-alfa-toluenosulfonilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11391929
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11391929 5 g 5 g
11381929 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11391929 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26017.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6966-45-6 | C7H6Cl2O2S | 225.083 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6966-45-6
Fórmula molecular C7H6Cl2O2S
Peso molecular (g/mol) 225.083
Número MDL MFCD01631927
Clave InChI DBJRPJSDYFDWPV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chlorophenyl methanesulfonyl chloride, 4-chlorobenzylsulfonyl chloride, 4-chloro-phenyl-methanesulfonyl chloride, 4-chloro-alpha-toluenesulfonyl chloride, chloro 4-chlorophenyl methyl sulfone, 4-chlorobenzenemethanesulfonyl chloride, 4-chlorophenyl methanesulphonyl chloride, 4-chlorophenyl methyl sulfonyl chloride, acmc-20apnh
PubChem CID 227304
Nombre IUPAC cloruro de (4-clorofenil)metanosulfonilo
SMILES C1=CC(=CC=C1CS(=O)(=O)Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-alpha-toluenesulfonyl chloride
Punto de fusión 93°C to 96°C
Cantidad 5 g
Número UN UN3261
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.1
Porcentaje de pureza 97%