Learn More
Ácido 4-cloro-alfa-metilfenilacético, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11312336
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11312336 5 g 5 g
11322336 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11312336 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L06020.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 938-95-4 | C9H9ClO2 | 184.619 g/mol
4-Chloro-alpha-methylphenylacetic acid is used to produce a-(4-Chlor-3-nitrophenyl)propionsaure. It is used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and Dyestuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 4-cloro-alfa-metilfenilacético se utiliza para producir a-(4-clor-3-nitrofenil)propionsaura. Se utiliza en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, agroquímicos y colorantes.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Los materiales incompatibles son los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 938-95-4
Fórmula molecular C9H9ClO2
Peso molecular (g/mol) 184.619
Número MDL MFCD00044670
Clave InChI YOZILQVNIWNPFP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-4-chlorophenyl propanoic acid, 4-chloro-alpha-methylphenylacetic acid, dl-2-4-chlorophenyl propan-oic acid, dl-p-chloro-.alpha.-methylphenylacetic acid, benzeneacetic acid, 4-chloro-.alpha.-methyl, dl-2-4-chlorophenyl propanoic acid, 2-4-chloro-phenyl-propionic acid, dl-4-chloro-alpha-methylphenylacetic acid, ?-p-chlorohydratropic acid, 4-chloro methylphenylacetic acid
PubChem CID 102525
Nombre IUPAC ácido 2-(4-clorofenil)propanoico
SMILES CC(C1=CC=C(C=C1)Cl)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-alpha-methylphenylacetic acid
Punto de fusión 55°C to 59°C
Punto de ebullición 121°C to 126°C (0.2 mmHg)
Cantidad 5 g
Beilstein 2328710
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.62
Porcentaje de pureza 97%