Learn More
Ácido 4-cloro-alfa,alfa-dimetilfenilacético, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11327375
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11327375 1 g 1 g
11337375 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11327375 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L05277.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6258-30-6 | C10H11ClO2 | 198.646 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6258-30-6
Fórmula molecular C10H11ClO2
Peso molecular (g/mol) 198.646
Número MDL MFCD00044814
Clave InChI SSFDAZXGUKDEAH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-4-chlorophenyl-2-methylpropanoic acid, 2-4-chlorophenyl-2-methylpropionic acid, 4-chloro-alpha,alpha-dimethylphenylacetic acid, 2-p-chlorophenyl-2-methylpropionic acid, 4-chloro-.alpha.,.alpha.-dimethylphenylacetic acid, acmc-1bhp2, p-chlorophenylisobutyric acid, 2-methyl-2-4-chlorophenyl propanoic acid, 4-chloro-a,a-dimethylphenylacetic acid, 2-4-chloro phenyl-2-methylpropanoic acid
PubChem CID 80406
Nombre IUPAC ácido 2-(4-clorofenilo)-2-metilpropanoico
SMILES CC(C)(C1=CC=C(C=C1)Cl)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-alpha,alpha-dimethylphenylacetic acid
Punto de fusión 124°C to 129°C
Cantidad 1 g
Beilstein 2094056
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.65
Porcentaje de pureza 98%