Learn More
4-cloro-alfa,alfa,alfa-trifluorotolueno-d4, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Chlorobenzotrifluoride-D4 |
| CAS | 1219804-33-7 |
| Fórmula molecular | C7 D4 Cl F3 |
| Cantidad | 0.25 g |
| Sinónimo | 4-Chloro-α,α,α-trifluorotoluene-d4, 4-Chlorobenzotrifluoride-d4, 1-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzene-2,3,5,6-d4, 4-Chlorobenzotrifluoride-D4 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C7H4ClF3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9,10)11/h1-4 H/i1D,2 D,3 D,4 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c(c([2 H])c([2 H])c1Cl)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | 1-cloro-2,3,5,6-tetradeuterio-4-(trifluorometil)benceno |
| Peso molecular (g/mol) | 184.5795 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 184.0205 g/mol |
| Mostrar más |