Learn More
4-cloro-a-(2-metil-1-oxopropil)-gamma-oxo-N,b-difenil-bencenobutanamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Chloro-alpha-(2-methyl-1-oxopropyl)-gamma-oxo-N,beta-diphenyl-benzenebutanamide |
| CAS | 444577-71-3 |
| Fórmula molecular | C26H24ClNO3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C26H24ClNO3/c1-17(2)24(29)23(26(31)28-21-11-7-4-8-12-21)22(18-9-5-3-6-10-18)25(30)19-13-15-20(27)16-14-19/h3-17,22-23H,1-2H3,(H,28,31) |
| SMILES | CC(C)C(=O)C(C(C(=O)c1ccc(Cl)cc1)c2ccccc2)C(=O)Nc3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | 2-[2-(4-clorofenil)-2-oxo-1-feniletil]-4-metil-3-oxo-N-fenilpentanamida |
| Peso molecular (g/mol) | 433.93 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 433.1445 |