Learn More
4-Cloro-a-[2-(dimetilamino)etil]bencenoacetonitrilo (> 90%), CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Chloro-alpha-[2-(dimethylamino)ethyl]benzeneacetonitrile |
| CAS | 73775-50-5 |
| Fórmula molecular | C12H15ClN2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 2-(p-Chlorophenyl)-4-dimethylamino-butyronitrile, 4-Chloro-alpha-[2-(dimethylamino)ethyl]-benzeneacetonitrile |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H15ClN2/c1-15(2)8-7-11(9-14)10-3-5-12(13)6-4-10/h3-6,11H,7-8H2,1-2H3 |
| SMILES | CN(C)CCC(C#N)c1ccc(Cl)cc1 |
| Nombre IUPAC | 2-(4-clorofenil)-4-(dimetilamino)butanonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 222.71 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 222.0924 |