Learn More
4-cloro-8-(trifluorometil)quinolina, TRC
Código de producto. 30365758
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30365758 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30365758 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC4220505G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-8-(trifluoromethyl)quinoline
CAS 23779-97-7
Fórmula molecular C10H5ClF3N
Cantidad 5 g
Sinónimo 4-Chloro-8-(trifluoromethyl)-quinoline
Fórmula InChI InChI=1S/C10H5ClF3N/c11-8-4-5-15-9-6(8)2-1-3-7(9)10(12,13)14/h1-5H
SMILES FC(F)(F)c1cccc2c(Cl)ccnc12
Nombre IUPAC 4-cloro-8-(trifluorometil)quinolina
Peso molecular (g/mol) 231.6
Formula Weight (peso de la fórmula) 231.0063