Learn More
4-Cloro-8-metilquinolina, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11449310
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11449310 1 g 1 g
11439310 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11449310 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50201.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 18436-73-2 | Molecular Formula: C10H8ClN | Molecular Weight: 177.631 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 18436-73-2
Fórmula molecular C10H8ClN
Peso molecular (g/mol) 177.631
Número MDL MFCD00272330
Clave InChI PGDPMZFATHZAIQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo acmc-209els, 8-methyl-4-chloroquinoline, quinoline,4-chloro-8-methyl, 4-chloranyl-8-methyl-quinoline, quinoline, 4-chloro-8-methyl
PubChem CID 12326335
Nombre IUPAC 4-cloro-8-metilquinolina
SMILES CC1=CC=CC2=C(C=CN=C12)Cl
Specifications
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-8-methylquinoline
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.63