Learn More
4-Cloro-8-fluoroquinolina, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11379999
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11379999 1 g 1 g
11389999 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11379999 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50541.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 63010-72-0 | C9H5ClFN | 181.59 g/mol
4-Chloro-8-fluoroquinoline is used as an intermediate in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 4-cloro-8-fluoroquinolina se utiliza como intermedio en la síntesis orgánica.
Notas
Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 63010-72-0
Fórmula molecular C9H5ClFN
Peso molecular (g/mol) 181.59
Número MDL MFCD00278785
Clave InChI NUIMKHDPMIPYFI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2736587
Nombre IUPAC 4-chloro-8-fluoroquinoline
SMILES FC1=C2N=CC=C(Cl)C2=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-8-fluoroquinoline
Cantidad 1 g
Sinónimo 4-chloro-8-fluoro-quinoline, 8-fluoro-4-chloroquinoline, quinoline, 4-chloro-8-fluoro, pubchem5886, 4-chloro-8fluoroquinoline, 4-chloro-8-fluoroquinolline, quinoline,4-chloro-8-fluoro, 4-chloranyl-8-fluoranyl-quinoline
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.6